Imprimer
α-Bromo-m-toluonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9974-100G OR9974-10G OR9974-25G
APOSOR9974-100GEA 203 EUR
APOSOR9974-100G APOSOR9974-10G APOSOR9974-25G
α-Bromo-m-toluonitrile
α-Bromo-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 130 °C/3,8mmHg
Point de fusion: 91…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001809
Numéro CAS: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
ONU: 3261
ADR: 8,II