Imprimer
2-Bromo-4-phenylpyridine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9966-10G OR9966-1G OR9966-5G
APOSOR9966-10GEA 739 EUR
APOSOR9966-10G APOSOR9966-1G APOSOR9966-5G
2-Bromo-4-phenylpyridine 97+%
2-Bromo-4-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
MW: 234.0900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235159
Numéro CAS: 54151-74-5