Imprimer
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate
OR9936-100G OR9936-25G
APOSOR9936-100GEA 511 EUR
APOSOR9936-100G APOSOR9936-25G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₂
Point de fusion: 125…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010645
Numéro CAS: 2199-44-2