Imprimer
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(tert-Butyl) 4-ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
OR9935-5G OR9935-25G
APOSOR9935-5GEA 55.1 EUR
APOSOR9935-5G APOSOR9935-25G
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formule: C₁₄H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179394
Numéro CAS: 86770-31-2