Imprimer
2,4-Diméthylpyrrole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9930-5G OR9930-25G
APOSOR9930-5GEA 0 EUR
APOSOR9930-5G APOSOR9930-25G
2,4-Diméthylpyrrole 98%
2,4-Diméthylpyrrole
Formule: C₆H₉N
Point d'ébullition: 165…167 °C
Densité: 0,924 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192088
Numéro CAS: 625-82-1
EINECS: 210-912-2