3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR9919-1G
OR9919-500MG
APOSOR9919-1GEA
328
EUR
APOSOR9919-1G
APOSOR9919-500MG
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, grade Technique
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione
Formule:
C₉H₁₆O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01846256 Numéro CAS: 13221-94-8 |