Imprimer
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-1H-indazol-3-amine
OR9913-1G OR9913-5G OR9913-25G
APOSOR9913-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9913-1G APOSOR9913-5G APOSOR9913-25G
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₆BrN₃
Point de fusion: 237…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05665872
Numéro CAS: 404827-77-6