Imprimer
4-(1-Azepanyl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9910-100MG OR9910-1G OR9910-500MG
APOSOR9910-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR9910-100MG APOSOR9910-1G APOSOR9910-500MG
4-(1-Azepanyl)aniline 95%
4-(1-Azepanyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01536453
Numéro CAS: 57356-18-0