Imprimer
1-Bromo-2-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromonitrobenzene
OR9891-100G OR9891-10G OR9891-25G
APOSOR9891-100GEA 72.5 EUR
APOSOR9891-100G APOSOR9891-10G APOSOR9891-25G
1-Bromo-2-nitrobenzène 98%
1-Bromo-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C
Point de fusion: 40…42 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007045
Numéro CAS: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
ONU: 3459
ADR: 6.1 III