Imprimer
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridine-6-amidoxime
OR9886-1G OR9886-5G
APOSOR9886-1GEA 87 EUR
APOSOR9886-1G APOSOR9886-5G
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide 95%
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide
Formule: C₈H₈N₄O
MW: 176.18 g/mol
Point de fusion: 191…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366550
Numéro CAS: 885950-24-3