Imprimer
Methyl-4-(isopentyloxy)benzenecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9867-10G OR9867-1G OR9867-5G
APOSOR9867-10GEA 800 EUR
APOSOR9867-10G APOSOR9867-1G APOSOR9867-5G
Methyl-4-(isopentyloxy)benzenecarboxylate 95%
Methyl-4-(isopentyloxy)benzenecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659534
Numéro CAS: 408340-71-6