Imprimer
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9857-1G OR9857-5G
APOSOR9857-1GEA 106 EUR
APOSOR9857-1G APOSOR9857-5G
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇ClN₂O
MW: 194.62 g/mol
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466332
Numéro CAS: 33575-83-6