Imprimer
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9809-1G OR9809-5G
APOSOR9809-1GEA 72.5 EUR
APOSOR9809-1G APOSOR9809-5G
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formule: C₁₄H₂₀O₅
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005945
Numéro CAS: 14098-44-3