Imprimer
3-Isopropoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9794-1G OR9794-5G
APOSOR9794-1GEA 120 EUR
APOSOR9794-1G APOSOR9794-5G
3-Isopropoxybenzoic acid
3-Isopropoxybenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01922170
Numéro CAS: 60772-67-0