Imprimer
Ethyl 2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl ureidoacetate
OR9785-1G OR9785-5G
APOSOR9785-1GEA 139 EUR
APOSOR9785-1G APOSOR9785-5G
Ethyl 2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025456
Numéro CAS: 6293-20-5