Imprimer
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9777-250MG OR9777-50MG
APOSOR9777-250MGEA 186 EUR
APOSOR9777-250MG APOSOR9777-50MG
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 137997-34-3