Imprimer
4-Bromo-2-chloropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9753-25G OR9753-5G OR9753-100G
APOSOR9753-25GEA 30.6 EUR
APOSOR9753-25G APOSOR9753-5G APOSOR9753-100G
4-Bromo-2-chloropyridine 98%
4-Bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Point de fusion: 20…20.6 °C
Densité: 1.734 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840756
Numéro CAS: 73583-37-6