Imprimer
3-Chlorothioanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9711-100G OR9711-25G OR9711-5G
APOSOR9711-100GEA 364 EUR
APOSOR9711-100G APOSOR9711-25G APOSOR9711-5G
3-Chlorothioanisole 97%
3-Chlorothioanisole
Formule: C₇H₇ClS
Point d'ébullition: 218 °C
Densité: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040127
Numéro CAS: 4867-37-2