Imprimer
2,6-Dichlorophénylhydrazinium chlorure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
OR9702-100G OR9702-25G OR9702-1G
APOSOR9702-100GEA 228 EUR
APOSOR9702-100G APOSOR9702-25G APOSOR9702-1G
2,6-Dichlorophénylhydrazinium chlorure 98%
2,6-Dichlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
Point de fusion: 225 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012930
Numéro CAS: 50709-36-9
EINECS: 256-730-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III