Imprimer
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9696-1G OR9696-250MG
APOSOR9696-1GEA 250 EUR
APOSOR9696-1G APOSOR9696-250MG
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₃BrN₂O₂
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659068
Numéro CAS: 844891-10-7
ONU: 1759
ADR: 8,III