Imprimer
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9684-5G OR9684-25G
APOSOR9684-5GEA 0 EUR
APOSOR9684-5G APOSOR9684-25G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659062
Numéro CAS: 844891-04-9