Imprimer
2-Bromo-4-chlorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9677-100G OR9677-25G
APOSOR9677-100GEA 0 EUR
APOSOR9677-100G APOSOR9677-25G
2-Bromo-4-chlorotoluène
2-Bromo-4-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
Point d'ébullition: 114…12mm °C
Densité: 156 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060650
Numéro CAS: 27139-97-5