Imprimer
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Fmoc-Cys(SO3H)-OH·disodium salt
OR967361-1G OR967361-5G
APOSOR967361-1GEA 259 EUR
APOSOR967361-1G APOSOR967361-5G
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Formule: C₁₈H₁₅NNa₂O₇S₂
MW: 467.418 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237016
Numéro CAS: 163558-30-3