Imprimer
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9671-1G OR9671-250MG
APOSOR9671-1GEA 352 EUR
APOSOR9671-1G APOSOR9671-250MG
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClN₃
Point de fusion: 81,5…84.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12027123
Numéro CAS: 137898-62-5