Imprimer
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(3-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
OR9659-1G OR9659-5G
APOSOR9659-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9659-1G APOSOR9659-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₇N₃
Point de fusion: 98…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435857
Numéro CAS: 148546-99-0
ONU: 3263
ADR: 8,II