Imprimer
2-(2-Furyl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9658-1G OR9658-250MG OR9658-500MG OR9658-5G
APOSOR9658-1GEA 393 EUR
APOSOR9658-1G APOSOR9658-250MG APOSOR9658-500MG APOSOR9658-5G
2-(2-Furyl)aniline 95%
2-(2-Furyl)aniline
Formule: C₁₀H₉NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039070
Numéro CAS: 55578-79-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III