Imprimer
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965768-1G OR965768-250MG
APOSOR965768-1GEA 806 EUR
APOSOR965768-1G APOSOR965768-250MG
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05667138
Numéro CAS: 100047-61-8