Imprimer
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965736-1G OR965736-5G
APOSOR965736-1GEA 168 EUR
APOSOR965736-1G APOSOR965736-5G
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine 95%
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine
Formule: C₉H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03305477
Numéro CAS: 66521-70-8