Imprimer
Cyclohexylidenecyanoacetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965724-1G OR965724-250MG
APOSOR965724-1GEA 517 EUR
APOSOR965724-1G APOSOR965724-250MG
Cyclohexylidenecyanoacetic acid 95%
Cyclohexylidenecyanoacetic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013799
Numéro CAS: 37107-50-9