Imprimer
4-(5-Oxazolyl)benzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965662-100MG OR965662-1G OR965662-250MG
APOSOR965662-100MGEA 145 EUR
APOSOR965662-100MG APOSOR965662-1G APOSOR965662-250MG
4-(5-Oxazolyl)benzylamine 95%
4-(5-Oxazolyl)benzylamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213310
Numéro CAS: 672324-91-3