Imprimer
3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965652-1G OR965652-250MG
APOSOR965652-1GEA 45.1 EUR
APOSOR965652-1G APOSOR965652-250MG
3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
Formule: C9H7NO2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234486
Numéro CAS: 5689-33-8