Imprimer
4,6-Dichloroquinazoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965616-1G OR965616-250MG
APOSOR965616-1GEA 24.4 EUR
APOSOR965616-1G APOSOR965616-250MG
4,6-Dichloroquinazoline 95%
4,6-Dichloroquinazoline
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00089492
Numéro CAS: 7253-22-7