Imprimer
3-(Methoxymethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965593-1G OR965593-250MG
APOSOR965593-1GEA 106 EUR
APOSOR965593-1G APOSOR965593-250MG
3-(Methoxymethyl)benzoic acid 95%
3-(Methoxymethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871355
Numéro CAS: 32194-76-6