Imprimer
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(3-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine
OR965482-25G OR965482-5G
APOSOR965482-25GEA 253 EUR
APOSOR965482-25G APOSOR965482-5G
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine 98%
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₉H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317832
Numéro CAS: 66521-66-2