Imprimer
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965062-1G OR965062-250MG OR965062-5G
APOSOR965062-1GEA 226 EUR
APOSOR965062-1G APOSOR965062-250MG APOSOR965062-5G
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 97%
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495887
Numéro CAS: 67333-09-9