Imprimer
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965038-1G OR965038-5G
APOSOR965038-1GEA 0 EUR
APOSOR965038-1G APOSOR965038-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate 98%
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114374
Numéro CAS: 62124-77-0