Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964966-1G OR964966-250MG
APOSOR964966-1GEA 172 EUR
APOSOR964966-1G APOSOR964966-250MG
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine 95%
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine
Formule: C₉H₁₂ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691240
Numéro CAS: 74788-46-8