Imprimer
1-Chloro-7-methylisoquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964809-1G OR964809-250MG
APOSOR964809-1GEA 310 EUR
APOSOR964809-1G APOSOR964809-250MG
1-Chloro-7-methylisoquinoline 95%
1-Chloro-7-methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907915
Numéro CAS: 24188-80-5