Imprimer
N-Methyl-2-thiazolamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964710-1G OR964710-5G
APOSOR964710-1GEA 270 EUR
APOSOR964710-1G APOSOR964710-5G
N-Methyl-2-thiazolamine 97%
N-Methyl-2-thiazolamine
Formule: C₄H₆N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09966061
Numéro CAS: 6142-06-9