Imprimer
3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR964701-1G OR964701-5G
APOSOR964701-1GEA 183 EUR
APOSOR964701-1G APOSOR964701-5G
3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
3-Amino-4-phenylbutanoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090626
Numéro CAS: 15099-85-1