Imprimer
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-benzamide
OR964687-1G OR964687-250MG
APOSOR964687-1GEA 464 EUR
APOSOR964687-1G APOSOR964687-250MG
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride 97%
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅ClN₂O
MW: 214.7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836256
Numéro CAS: 863548-47-4