Imprimer
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-3-methoxypicolinaldehyde
OR964681-100MG OR964681-1G OR964681-250MG
APOSOR964681-100MGEA 66.7 EUR
APOSOR964681-100MG APOSOR964681-1G APOSOR964681-250MG
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine
Formule: C₇H₆BrNO₂
Point de fusion: 70…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11857632
Numéro CAS: 1087659-24-2