Imprimer
D-Phenylalaninamide hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR964553-100G OR964553-25G OR964553-5G
APOSOR964553-100GEA 905 EUR
APOSOR964553-100G APOSOR964553-25G APOSOR964553-5G
D-Phenylalaninamide hydrochloride 98%
D-Phenylalaninamide hydrochloride
Formule: C₉H₁₂N₂O·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153454
Numéro CAS: 71666-94-9