Imprimer
Boc-D-Glu-OMe
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-methoxy-5-oxopentanoic acid
OR964508-1G OR964508-5G
APOSOR964508-1GEA 48.2 EUR
APOSOR964508-1G APOSOR964508-5G
Boc-D-Glu-OMe
Boc-D-Glu-OMe
Formule: C₁₁H₁₉NO₆
Point de fusion: 59…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076930
Numéro CAS: 55227-00-4