Imprimer
Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR964505-100G OR964505-25G OR964505-5G
APOSOR964505-100GEA 459 EUR
APOSOR964505-100G APOSOR964505-25G APOSOR964505-5G
Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Formule: C₁₇H₂₃NO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038258
Numéro CAS: 35793-73-8