Imprimer
Boc-D-Lysinol(Z) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-N-BOC-6-N-Cbz-D-Lysinol
OR964212-1G OR964212-5G
APOSOR964212-1GEA 161 EUR
APOSOR964212-1G APOSOR964212-5G
Boc-D-Lysinol(Z) 98%
Boc-D-Lysinol(Z)
Formule: C₁₉H₃₀N₂O₅
MW: 366.5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 252940-35-5