Imprimer
H-DL-Phe(3-CN)-OH 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964107-1G OR964107-5G
APOSOR964107-1GEA 112 EUR
APOSOR964107-1G APOSOR964107-5G
H-DL-Phe(3-CN)-OH 99%
H-DL-Phe(3-CN)-OH
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190859
Numéro CAS: 63999-80-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III