Imprimer
N-α-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR963991-1G OR963991-5G
APOSOR963991-1GEA 183 EUR
APOSOR963991-1G APOSOR963991-5G
N-α-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine 98%
N-alpha-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine
Formule: C₂₈H₃₀N₄O₆S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065621
Numéro CAS: 139090-50-9