Imprimer
2-isocyanatoéthyle acrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963987-1G OR963987-25G OR963987-5G
APOSOR963987-1GEA 21.5 EUR
APOSOR963987-1G APOSOR963987-25G APOSOR963987-5G
2-isocyanatoéthyle acrylate 95%
2-isocyanatoéthyle acrylate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₆H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11112219
Numéro CAS: 13641-96-8