Imprimer
4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-β-naphthylamine
OR963955-100MG OR963955-1G OR963955-250MG
APOSOR963955-100MGEA 168 EUR
APOSOR963955-100MG APOSOR963955-1G APOSOR963955-250MG
4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
4-Methoxy-2-naphthylamine
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173.215 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056592
Numéro CAS: 2764-95-6